Få mere at vide
8-aminooctansyre, 99%
Artikelnummer. 11463597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463597 25 g 25g
11443597 1 g 1g
11453597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17353.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159,23 g/mol
8-Aminooctansyre er involveret i fremstillingen af lactamer ved hjælp af enzymkatalyseret aminolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 8-Aminooctansyre er involveret i fremstillingen af lactamer ved
hjælp af enzymkatalyseret aminolyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1002-57-9
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00008245
InChI nøgle UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
PubChem CID 66085
IUPAC navn 8-aminooktansyre
SMIL NCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Aminooctanoic acid
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning.
Formel vægt 159.23
Procent renhed 99%