Få mere at vide
8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid, 95%
Artikelnummer. 15416829
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416829 25 g 25g
15426829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65304.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-28-8 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-28-8
Molekylær formel C10H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 223.246
MDL nummer MFCD00004032
InChI nøgle QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
PubChem CID 8386
IUPAC navn 8-aminonaphthalen-2-sulfonsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Farve Grå til gul
Mængde 25 g
FN nummer UN2585
Beilstein 2115629
Merck Index 142,351
Formel vægt 223.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver