Få mere at vide
8-Aminohypoxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Aminohypoxanthine |
| CAS | 45893-20-7 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 8-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-2-3(10-5)7-1-8-4(2)11/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1nc2C(=O)NC=Nc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 8-amino-1,9-dihydropurin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.13 |
| Formel vægt | 151.0494 |