missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Aminoguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Aminoguanosine |
| CAS | 3868-32-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H14 N6 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(nc(N)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2,8-diamino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.26 |
| Formel vægt | 298.1026 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?