missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Aminoguanine, TRC

Artikelnummer. 30310596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310596 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6098601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Aminoguanine
CAS 28128-41-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H6 N6 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
SMIL NC1=Nc2[nH]c(N)nc2C(=O)N1
IUPAC navn 2,8-diamino-1,9-dihydropurin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Formel vægt 166.0603
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.