Få mere at vide
8-Amino-Inosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Amino-Inosine |
| CAS | 13389-16-7 |
| Molekylær formel | C10H13N5O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 109320 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,11,14)(H,12,13,19) |
| SMIL | C1=NC(=O)C2=C(N1)N(C(=N2)N)C3C(C(C(O3)CO)O)O |
| IUPAC navn | 8-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vægt | 283.0917 |