Få mere at vide
8-Amino-7-oxopelargonic Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30133449
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133449 5 mg
30011025 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6187505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177408-65-0
Molekylær formel C9 H17 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 223.7
IUPAC navn 8-amino-7-oxononanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.CC(N)C(=O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-7-oxopelargonic Acid, Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO3.ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,12,13);1H
Formel vægt 223.0975
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.