missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Amino-5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30324579
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324579 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61157025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Amino-5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid
CAS 6357-75-1
Molekylær formel C16 H14 N2 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym 8-Amino-5-(p-hydroxyanilino)-2-naphthalenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O4S/c17-15-7-8-16(18-10-1-3-11(19)4-2-10)13-6-5-12(9-14(13)15)23(20,21)22/h1-9,18-19H,17H2,(H,20,21,22)
SMIL Nc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)c3ccc(cc13)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 8-amino-5-(4-hydroxyanilino)naphthalene-2-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 330.358
Formel vægt 330.067
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.