missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran, TRC

Artikelnummer. 30317184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317184 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6187851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran
CAS 110683-22-2
Molekylær formel C10H7N5O2
Mængde 1 g
Synonym 8-Amino-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C10H7N5O2/c11-6-3-1-2-5-7(16)4-8(17-9(5)6)10-12-14-15-13-10/h1-4H,11H2,(H,12,13,14,15)
SMIL Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nn[nH]n3
IUPAC navn 8-amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 229.19
Formel vægt 229.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.