Få mere at vide
8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran, TRC
Artikelnummer. 30327387
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30327387 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30327387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618785500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran
CAS 110683-22-2
Molekylær formel C10H7N5O2
Mængde 500 mg
Synonym 8-Amino-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C10H7N5O2/c11-6-3-1-2-5-7(16)4-8(17-9(5)6)10-12-14-15-13-10/h1-4H,11H2,(H,12,13,14,15)
SMIL Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nn[nH]n3
IUPAC navn 8-amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 229.19
Formel vægt 229.06