Få mere at vide
8-amino-2-nafthol, 98%
Artikelnummer. 15463187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463187 25 g 25g
11404007 1 g 1g
11414007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19404.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-46-7
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00004031
InChI nøgle KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC navn 8-aminonaphthalen-2-ol
SMIL NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-2-naphthol
Smeltepunkt 206 °C til 210 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%