Få mere at vide
8-Amino-2-naphthol, 98%
Artikelnummer. 11404007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404007 1 g 1g
11414007 5 g 5g
15463187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19404.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-46-7
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00004031
InChI nøgle KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC navn 8-aminonaphthalen-2-ol
SMIL NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-2-naphthol
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.