Få mere at vide
8-Amino-2-naphthol, 94%
Artikelnummer. 10367751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367751 5 g Glass bottle 5g
10133391 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346390050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-46-7
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00004031
InChI nøgle KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC navn 8-aminonaphthalen-2-ol
SMIL NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-2-naphthol
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204.0°C to 207.0°C
Farve Brown to Gray
Flammepunkt >364°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 13, 685
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vægt 159.18
Procent renhed 94%
Fysisk form Crystals or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Amino-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.