Få mere at vide
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, monosodium salt hydrate, 80%, tech.
Artikelnummer. 10218803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10218803
Brand: Thermo Scientific Acros 400845000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5460-09-3
Molekylær formel C10H8NNaO7S2·H2O
Molekylvægt (g/mol) 359.32
MDL nummer MFCD00150460
InChI nøgle QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS min % 75.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tab ved tørring 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 75% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Synonym h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
SMIL C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
IUPAC navn natrium;8-amino-3,6-disulfonaphthalen-1-olat
PubChem CID 102116466
Formel vægt 359.32
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver