Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar Octagon magnetisk rørestang
Artikelnummer. 15368944 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
38 mm
Artikelnummer. 15368944
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371090019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Octagon magnetisk rørestang med integreret drejering er den mest almindeligt anvendte form.
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Afbrudt profil giver større overfladeareal og ekstra turbulens sammenlignet med den glatte overflade af cylindriske stænger
  • Pivotring hjælper med at reducere friktion og skravling
  • Autoklaverbar
  • Fremstillet i registreret ISO 9001:2008 faciliteter, som verificeret af SGS certificering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Diameter (engelsk) 0,31 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 38 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 1/stk.
Form Oktagon
Type Omrøringsbar