missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Acetoxycarbostyril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Acetoxycarbostyril |
| CAS | 15450-72-3 |
| Molekylær formel | C11H9NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxyquinolin-8-yl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vægt | 203.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?