Få mere at vide
8-Acetoxycarbostyril, TRC
Artikelnummer. 30309617
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30309617 1 g
1 options
Artikelnummer. 30309617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1650601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Acetoxycarbostyril
CAS 15450-72-3
Molekylær formel C11H9NO3
Mængde 1 g
Synonym 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14)
SMIL CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O
IUPAC navn 2-hydroxyquinolin-8-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 203.2
Formel vægt 203.06