missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-8,9-Dihydroxy-8,9-dihydrobenz[a]anthracene, TRC

Artikelnummer. 30371558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371558 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4529951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-8,9-Dihydroxy-8,9-dihydrobenz[a]anthracene
CAS 72522-86-2
Molekylær formel C18H14O2
Mængde 1 mg
Synonym (8R-trans)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol
InChI formel InChI=1S/C18H14O2/c19-17-8-7-13-9-15-12(10-16(13)18(17)20)6-5-11-3-1-2-4-14(11)15/h1-10,17-20H/t17-,18-/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)C=CC2=C1C=C(C=CC3=C4C=CC=C3)C4=C2
IUPAC navn (8R,9R)-8,9-dihydrotetraphene-8,9-diol
Molekylvægt (g/mol) 262.3
Formel vægt 262.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.