missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8,9-di-O-Methyl-urolithin C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8,9-di-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 126438-35-5 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10-11-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1nncc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-methylphthalazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.173 |
| Formel vægt | 144.069 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?