missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
∆8,9-Dehydro Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta8,9-Dehydroestrone |
| CAS | 474-87-3 |
| Molekylær formel | C18 H20 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one, 8,9-Dehydroestrone, δ8,9-Dehydroestrone, δ8-Dehydroestrone, δ8-Isoequilin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC3=C(CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-7,11,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vægt | 268.1463 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?