missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8,9,10,11-Tetrahydrodibenz(a,h)acridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8,9,10,11','Tetrahydrodibenz(a,h)acridine |
| CAS | 97135-12-1 |
| Molekylær formel | C21 H17 N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1,3,5,7,9-13H,2,4,6,8H2 |
| SMIL | C1CCc2c(C1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)nc23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vægt | 283.1361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?