Få mere at vide
8,8'-(Butan-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4,5]dekan-7,9-dion), Mikromol™
Beskrivelse
8,8'-(Butan-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) |
| CAS | 257877-44-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H32 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione), Buspirone Hydrochloride Imp. N (EP), Buspirone Imp. N (EP), Buspirone USP Related Compound N, Buspirone USP RC N, Buspirone Related Compound N, Buspirone Hydrochloride Impurity N, Buspirone Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O4/c25-17-13-21(7-1-2-8-21)14-18(26)23(17)11-5-6-12-24-19(27)15-22(16-20(24)28)9-3-4-10-22/h1-16H2 |
| SMIL | O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O |
| IUPAC navn | 8-[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Vis mere |