Få mere at vide
8,8'-(Butan-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4,5]dekan-7,9-dion), Mikromol™
Artikelnummer. 30049127
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049127 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049127 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8,8'-(Butan-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione)
CAS 257877-44-4
Analyt- eller komponentnavne 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H32 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione), Buspirone Hydrochloride Imp. N (EP), Buspirone Imp. N (EP), Buspirone USP Related Compound N, Buspirone USP RC N, Buspirone Related Compound N, Buspirone Hydrochloride Impurity N, Buspirone Impurity N
InChI formel InChI=1S/C22H32N2O4/c25-17-13-21(7-1-2-8-21)14-18(26)23(17)11-5-6-12-24-19(27)15-22(16-20(24)28)9-3-4-10-22/h1-16H2
SMIL O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O
IUPAC navn 8-[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 388.5
Mængde 50 mg
Formel vægt 388.2362 g/mol