missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-(4-Nitrophenyl) Bodipy, TRC

Artikelnummer. 17922705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922705 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17922705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5030451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-(4-Nitrophenyl) Bodipy
CAS 321895-92-5
Molekylær formel C19 H18 B F2 N3 O2
Mængde 1 mg
Synonym (T-4)-[2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)(4-nitrophenyl)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron
InChI formel InChI=1S/C19H18BF2N3O2/c1-11-9-13(3)23-18(11)17(15-5-7-16(8-6-15)25(26)27)19-12(2)10-14(4)24(19)20(23,21)22/h5-10H,1-4H3
SMIL CC1=CC(=[N+]2C1=C(c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c4c(C)cc(C)n4[B-]2(F)F)C
Molekylvægt (g/mol) 369.17
Formel vægt 369.146
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.