Få mere at vide
8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dion, TRC
Artikelnummer. 17992675
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992675 1 g
17924515 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3650201G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21098-11-3
Molekylær formel C13 H20 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Synonym 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
IUPAC navn 8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dione
SMIL ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Formel vægt 257.1183
Procent renhed >95%