Få mere at vide
8-(4-klorbuutyl)-8-azaspiro[4.5]-dekane-7,9-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17902726
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17902726 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17902726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-dekane-7,9-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 21098-11-3
Analyt- eller komponentnavne 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H20 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMIL ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC navn 8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Mængde 50 mg
Formel vægt 257,1183 g/mol