Få mere at vide
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, TRC
Artikelnummer. 30344602
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30344602 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30344602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6819702.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 80827-62-9
Molekylær formel C13 H20 Br N O2
Mængde 2.5 g
Synonym 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMIL BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC navn 8-(4-bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 302.21
Formel vægt 301.0677