Få mere at vide
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30052143
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052143 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052143 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.16
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 80827-62-9
Analyt- eller komponentnavne 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 Br N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP), Buspirone Imp. M (EP), Buspirone Hydrochloride Impurity M, Buspirone Impurity M
InChI formel InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMIL BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC navn 8-(4-bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 302.21
Mængde 50 mg
Formel vægt 301.0677 g/mol