Få mere at vide
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Mikromol™
Beskrivelse
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| CAS | 80827-62-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 Br N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP), Buspirone Imp. M (EP), Buspirone Hydrochloride Impurity M, Buspirone Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2 |
| SMIL | BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| IUPAC navn | 8-(4-bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Vis mere |