missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8 |
| CAS | 1330189-17-7 |
| Molekylær formel | C13H12D8BrNO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2/i3D2,4D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| IUPAC navn | 8-(4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.26 |
| Formel vægt | 309.118 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?