missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-(4-Anilino) Bodipy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(4-Anilino) Bodipy |
| CAS | 321895-93-6 |
| Molekylær formel | C19H20BF2N3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (T-4)-[4-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl-kN)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-kN)methyl]benzenaminato]difluoroboron |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20BF2N3/c1-11-9-13(3)24-18(11)17(15-5-7-16(23)8-6-15)19-12(2)10-14(4)25(19)20(24,21)22/h5-10H,23H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1=CC(=[N+]2C1=C(c3ccc(N)cc3)c4c(C)cc(C)n4[B-]2(F)F)C |
| IUPAC navn | 4-(2,2-difluoro-4,6,10,12-tetramethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-8-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.19 |
| Formel vægt | 339.1718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?