Få mere at vide
8-((4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl)-7-hydroxy-N,N,N-trimethylnaphthalen-2-aminium Chloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-((4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl)-7-hydroxy-N,N,N-trimethylnaphthalen-2-aminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 68391-32-2 |
| Molekylær formel | C19H20N5O3 . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 8-[(4-Amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride, Basic brown 17, 8-[2-(4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N5O3.ClH/c1-24(2,3)14-7-4-12-5-9-18(25)19(15(12)11-14)22-21-13-6-8-16(20)17(10-13)23(26)27;/h4-11H,1-3H3,(H2-,20,21,22,25);1H |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccc2ccc(O)c(N=Nc3ccc(N)c(c3)[N+](=O)[O-])c2c1 |
| IUPAC navn | [8-[(E)-(4-amino-3-nitrophenyl)diazenyl]-7-hydroxynaphthalen-2-yl]-trimethylazanium;chloride |
| Formel vægt | 401.1255 |