Få mere at vide
8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30049481
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049481 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049481 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
CAS 2725354-99-2
Analyt- eller komponentnavne 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 Cl N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. I (EP), Buspirone Imp. I (EP), 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Impurity I, Buspirone Impurity I, 5-Chloro Buspirone
InChI formel InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMIL Clc1cnc(nc1)N2CCN(CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O)CC2
IUPAC navn 8-[4-[4-(5-chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 419.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 419.2088 g/mol