missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-(2-Pyrimidinyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(Pyrimidin-2-yl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide |
| CAS | 81461-73-6 |
| Molekylær formel | C12 H19 N4 . Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (1:1), 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (9CI), 8-(2-Pyrimidinyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N4.BrH/c1-2-9-16(8-1)10-6-15(7-11-16)12-13-4-3-5-14-12;/h3-5H,1-2,6-11H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C1CC[N+]2(C1)CCN(CC2)c3ncccn3 |
| IUPAC navn | 8-pyrimidin-2-yl-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.2101 |
| Formel vægt | 298.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?