missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-(2-Pyrimidinyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide, TRC

Artikelnummer. 30426659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426659 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99723550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-(Pyrimidin-2-yl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide
CAS 81461-73-6
Molekylær formel C12 H19 N4 . Br
Mængde 50 mg
Synonym 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (1:1), 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (9CI), 8-(2-Pyrimidinyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N4.BrH/c1-2-9-16(8-1)10-6-15(7-11-16)12-13-4-3-5-14-12;/h3-5H,1-2,6-11H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C1CC[N+]2(C1)CCN(CC2)c3ncccn3
IUPAC navn 8-pyrimidin-2-yl-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane;bromide
Molekylvægt (g/mol) 299.2101
Formel vægt 298.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.