Få mere at vide
8-[2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamino]-1,3-dimethylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O3/c1-26(22-24-18-20(25-22)27(2)23(30)28(3)21(18)29)14-15-31-19(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13,19H,14-15H2,1-3H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 419.1957 |