Få mere at vide
8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Mikromol™
Beskrivelse
8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 33120-34-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H25 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O3/c1-26(22-24-18-20(25-22)27(2)23(30)28(3)21(18)29)14-15-31-19(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13,19H,14-15H2,1-3H3,(H,24,25) |
| SMIL | CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)c3nc4N(C)C(=O)N(C)C(=O)c4[nH]3 |
| IUPAC navn | 8-[2-benzhydryloxyethyl(methyl)amino]-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Vis mere |