Få mere at vide
8,14beta-Dihydrooripavine, TRC
Artikelnummer. 30381573
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381573 25 mg
30374471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44996025MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873087-79-7
Molekylær formel C18 H21 N O3
Molekylvægt (g/mol) 299.36
Synonym Morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, (5α)-, (5α)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol, 8,14-Dihydrooripavine, 8,14β-Dihydrooripavine
IUPAC navn (4R,4aR,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-9-ol
SMIL COC1=CC[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8,14beta-Dihydrooripavine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5-6,11-12,17,20H,4,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Formel vægt 299.1521