Få mere at vide
8,14-Dihydroxy-2,2,20,20-tetramethyl-heneicosanedioinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8,14-Dihydroxy-2,2,20,20-tetramethyl-heneicosanedioic Acid |
| CAS | 2570179-40-5 |
| Molekylær formel | C25H48O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bempedoic Acid Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48O6/c1-24(2,22(28)29)18-12-6-10-16-20(26)14-8-5-9-15-21(27)17-11-7-13-19-25(3,4)23(30)31/h20-21,26-27H,5-19H2,1-4H3,(H,28,29)(H,30,31) |
| SMIL | O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(O)CCCCCC(C(=O)O)(C)C |
| IUPAC navn | 8,14-dihydroxy-2,2,20,20-tetramethylhenikosanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.64 |
| Formel vægt | 444.35 |