missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8(14)-Dehydro Norgestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8(14)-Dehydro Norgestrel |
| CAS | 110785-09-6 |
| Molekylær formel | C21 H26 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (+/-)-(17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,8(14)-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-17,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,20+,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4CCC3=C1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (9R,10R,13R,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,9,10,11,12,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vægt | 310.193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?