Få mere at vide
8-13C-Uric Acid (contains ~1.5% unlabelled), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-13C-Uric Acid |
| CAS | 139290-36-1 |
| Molekylær formel | C413CH4N4O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione-8-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i4+1 |
| SMIL | O=C1C2=C(N[13C](N2)=O)NC(N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.1 |
| Formel vægt | 169.0317 |