missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-octen-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-octen-4-ol |
| CAS | 339563-66-5 |
| Molekylær formel | C14H30O2Si |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O2Si/c1-7-10-13(15)11-8-9-12-16-17(5,6)14(2,3)4/h7,13,15H,1,8-12H2,2-6H3 |
| SMIL | OC(CC=C)CCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 8-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)oct-1-en-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.47 |
| Formel vægt | 258.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?