missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(7Z)-7-Hexadecenoic Acid (Solution in Ethanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7Z)-7-Hexadecenoic Acid |
| CAS | 2416-19-5 |
| Molekylær formel | C16 H30 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-7-Hexadecenoic acid, 7Z-Hexadecenoic acid, Hypogeic acid, cis-7-Hexadecenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h9-10H,2-8,11-15H2,1H3,(H,17,18)/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-hexadec-7-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vægt | 254.2246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?