Få mere at vide
(7Z)-7-Hexadecenoic Acid Methyl Ester (Solution in Ethanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7Z)-7-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56875-67-3 |
| Molekylær formel | C17H32O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (Z)-7-Hexadecenoic acid methyl ester, Methyl (Z)-7-hexadecenoate, Methyl cis-7-hexadecenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h10-11H,3-9,12-16H2,1-2H3/b11-10- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (Z)-hexadec-7-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.43 |
| Formel vægt | 268.2402 |