Beskrivelse
- Miljøsikker og fosfatfri
- Udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
- Kraftfuldt befugtnings- og penetreringsmiddel, designet til at rengøre under tryk, varme og omrøring
- Opfører sig og forbliver stort set skumfri, når den er ophidset
- Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
- Stabil til langtidsopbevaring
- Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
- Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
- pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
- Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 7 til 8 |
| Udseende | Mørkegul |
| Koncentration | 7X |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Brug på glas, plastik, automatiske skiver |
| Mængde | 4 Pk. |
| Volumen (engelsk) | 4 x 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ES-7X-O-MATIC
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te