Få mere at vide
MP Biomedicals™ 7X™ -PF-O-Matic vaskemiddel
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
ES 7X-O-Matic er et kraftigt befugtnings- og gennemtrængende middel, som indeholder et ikke-ionisk overfladeaktivt stof og en hydrotrop til komplekse fosfater. Det vil trænge igennem og rense små sprækker, der ikke er tilgængelige for almindelige rengøringsmidler, og er øjeblikkeligt og fuldstændigt opløseligt i vand i enhver koncentration uden omrøring. ES 7X-O-Matic blev designet til at rengøre under tryk, varme og omrøring. Den opfører sig og forbliver for det meste skumfri, når den er agiteret.
Med normale rengøringsmidler er udfældning af faste stoffer på rensede overflader et stort problem. De kraftige dispergeringsmidler i 7X løsninger arbejder på at reducere agglomerater til individuelle partikler og holde dem i suspension, så de ikke genaflejres på overfladerne, der renses.
Laboratorieudstyr og glasvarer vasket i nogen af de 7X opløsninger drænes helt på få sekunder. Opløsninger, der ikke dræner hurtigt, kan tillade, at molekyler af opløst stof aflejres på den vaskede overflade i det omfang, at der er en synlig film til stede. Sådanne aflejringer kan påvirke kritisk eksperimentelt arbejde.
7X rengøringsopløsninger er kompatible med alkalier og syrer. pH-værdien er nær normal og varierer kun minimalt med koncentrationen. De neutrale pH-niveauer vil ikke fremkalde ætsning af sarte glasvarer, hvilket reducerer vægttab og for tidlig brud.
- Sikkert og effektivt rengøringsmiddel til både glas og plastik labware
- Formuleret til brug i automatiske vaskemaskiner
- Opløselig i vand i enhver koncentration
- Drænes fra glasvarer på få sekunder
- Indeholder kraftige sekvestreringsreagenser
- Ideel til cellekulturlaboratorier, hvor ethvert spor af kontaminering kan forstyrre væksten af cellekulturer
- Stabil til langtidsopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Udseende | Mørkegul |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Volumen (engelsk) | 55 gal. |
Sikkerhed og håndtering
- ES-7X-O-MATIC
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium xylenesulphonate, polyproproxypropanol, ethylene glycol