Få mere at vide
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratorievaskemidler
Artikelnummer. 17194175 Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (engelsk):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
4 GAL
Hver
Artikelnummer. 17194175
Brand: MP Biomedicals™ 097667098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre, effektive rengøringsløsninger til glas og plastik laboratorieartikler
7X renseløsning blev udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer, herunder reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
  • Effektiv og sikker
  • Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
  • Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
  • pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
  • Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
pH 6 til 7,5
Koncentration 7X
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør
Volumen (engelsk) 55 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt