Beskrivelse
7X renseløsning blev udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer, herunder reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
- Effektiv og sikker
- Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
- Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
- pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
- Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 6 til 7,5 |
| Koncentration | 7X |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør |
| Mængde | 4 Pk. |
| Volumen (engelsk) | 4 x 1 gal. |