Få mere at vide
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratorievaskemidler
Artikelnummer. 11459575 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
4 GAL
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11459575 1 gal. Hver
12740748 4 x 1 gal. 4 GAL
11479575 5 gal. Hver
17194175 55 gal. -
11489575 55 gal. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11459575 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 097667093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sikre, effektive rengøringsløsninger til glas og plastik laboratorieartikler
7X renseløsning blev udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer, herunder reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
  • Effektiv og sikker
  • Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
  • Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
  • pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
  • Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Form Væske
pH 6 til 7,5
Koncentration 7X
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør
Volumen (engelsk) 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt