Få mere at vide
MP Biomedicals™ 7X Rengøringsopløsning
Artikelnummer. 15729180 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
16 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Volumen (engelsk) unitSize
15729180 16 oz. Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15729180 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0976670A4
Indeholder
Tilfælde af 12
Rengør reagensglas, petriskåle, kolber, cylindre, buretter, pipetter, objektglasglas, injektionssprøjter og alle andre typer laboratorieglasvarer og kirurgiske instrumenter. 7X Cleaning Solution er ideel til brug, når der kræves en høj grad af renlighed.
Ansøgninger: 7X rengøringsløsningen er udviklet til brug, når der kræves en høj grad af renlighed. Reagensglas, petriskåle, kolber, cylindre, buretter, pipetter, objektglasglas, injektionssprøjter og alle andre typer laboratorieglasvarer og kirurgiske instrumenter kan rengøres med 7X løsning. Når der er tale om kritiske rengøringsprocedurer, skal brugen af 7X løsning er angivet. 7X rengøringsmidler har en bred vifte af andre anvendelsesmuligheder end glasvarer og er blevet brugt til at rengøre genanvendelige dele af de endoskopiske instrumenter, nåle, laboratorieoverflader og rustfri bejdseinstrumenter og titaniumkomponenter uden at beskadige støttematerialet. Desuden renses optiske komponenter i instrumenter effektivt, fordi der ikke er nogen fluorescerende rester tilbage efter skylning.
Produktoversigt: 7X opløsninger er umiddelbart og fuldstændigt opløselige i vand i enhver koncentration uden omrøring. Med normale rengøringsmidler er udfældning af faste stoffer på rensede overflader et stort problem. De kraftige dispergeringsmidler i 7X løsninger arbejder på at reducere agglomerater til individuelle partikler og holde dem i suspension, så de ikke genaflejres på overfladerne, der renses. 7X Opløsningerne indeholder et kraftigt befugtningsmiddel, som trænger ind og renser små sprækker, som ikke er tilgængelige for almindelige rengøringsmidler. Laboratorieudstyr og glasvarer vasket i nogen af de 7X opløsninger drænes helt på få sekunder. Opløsninger, der ikke dræner hurtigt, kan tillade, at molekyler af opløst stof aflejres på den vaskede overflade i det omfang, at der er en synlig film til stede. Sådanne aflejringer kan påvirke kritisk eksperimentelt arbejde. 7X rengøringsopløsninger er kompatible med alkalier og syrer. pH-værdien er nær normal og varierer kun minimalt med koncentrationen. De neutrale pH-niveauer vil ikke fremkalde ætsning af sarte glasvarer, hvilket reducerer vægttab og for tidlig brud. 7X rengøringsopløsninger er af særlig værdi i cellekulturlaboratorier, hvor ethvert spor af kemisk forurening kan forstyrre væksten af cellekulturer i rør eller kolber.
Opløseligt i vand i ENHVER koncentration
Sikker til glas- eller plastik laboratorieartikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Overskyet væske
pH 6,0 til 7,5
Udseende Skyet blå
Sammensætning 7X Cleaning Solutions er en koncentreret væske, der består af anionisk overfladeaktivt middel og specielt
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C), alle 7X Cleaning Solutions har en ubestemt holdbarhed i deres originale beholdere ved stuetemperatur.
Oversigt Lab Essentials, 7X er fuldstændig opløseligt i vand i enhver koncentration.
Mængde Tilfælde af 12
Volumen (engelsk) 16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.