Få mere at vide
(7S)-7-Amino-5,7-dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7S)-7-Amino-5,7-dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 365242-16-6 |
| Molekylær formel | C15H14N2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O/c1-17-13-9-5-4-7-11(13)10-6-2-3-8-12(10)14(16)15(17)18/h2-9,14H,16H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CN1C(=O)[C@@H](N)c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (7S)-7-amino-5-methyl-7H-benzo[d][1]benzazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vægt | 238.1106 |