Få mere at vide
(7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| CAS | 69618-95-7 |
| Molekylær formel | C9H12IN3O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3.HI/c1-11-4-6-3-7(8(13)15-2)10-9(14)12(6)5-11;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C1N[C@H](C(OC)=O)CC2=C[N+](C)=CN12.[I-] |
| IUPAC navn | (S)-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-c]pyrimidin-2-ium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.11 |
| Formel vægt | 336.99 |